Learn More
Kartell™ Stirring Bar Retrievers
Use to retrieve stir bars from mixing containers. Kartell™ Stirring Bar Retrievers are a magnet PTFE coated retriever that allow you to recover a stirring bar with ease.
Marca: Kartell™ 0071000
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Adecuado para productos alimenticios
- Diámetro de 11 mm
- Se utiliza para recuperar las barras de agitación
Especificaciones
11 mm | |
Blanco | |
PTFE (politetrafluoroetileno) | |
300 mm |
Imán revestido de PTFE | |
10/Paq. | |
Barras de agitación |