Learn More
Buerkle™ Cuchara de muestreo curva SteriPlast™/LaboPlast™
Apta para una amplia gama de diferentes medios, incluidos polvos, granulados, pastas y líquidos. La forma de cuchara en ángulo también es buena para llegar a las esquinas de un recipiente.
Marca: Buerkle™ 5378-5009
Descripción
- El mango largo de la cuchara de plástico permite vaciar los residuos de recipientes grandes fácilmente y también puede llegar a lugares difíciles de alcanzar, como bidones con cuellos estrechos.
- PS
- Blanco
- Envasada individualmente y opcionalmente esterilizada
- Longitud de mango: 300 mm
- Para uso individual
- Sala limpia fabricada (sala limpia de clase 7)
- Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
Especificaciones
Sampler | |
No esterilizable en autoclave | |
10 mL | |
No estéril | |
10 |
Poliestireno | |
Mango largo | |
Sí | |
Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA | |
300 mm |