Learn More
Microspec™ Sterile Cribbar Sample Bottles (Volume: 1000mL)
Features wide diameter necks for ease of sampling and pipetting
68.35€ - 88.65€
Especificaciones
ATCC® | Sí |
---|---|
Tipo de tapón | Rosca |
Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
Origen de fabricación | Reino Unido |
Tipo de producto | Frascos para muestreo de microbiología con etiqueta |
Código de producto | Marca | Color del tapón | Concentración | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color del tapón | Concentración | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15702165
|
Microspec™
R2 |
Blanco | 10 mg/l cuando está lleno | Translúcido |
88.65€
paquete de 56 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15712165
|
Microspec™
R3 |
Verde | 18 mg/l | Translúcido |
82.75€
paquete de 56 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15732165
|
Microspec™
R5 |
Azul | 180 mg/l, sin dosificación | Translúcido |
88.65€
paquete de 56 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15792155
|
Microspec™
R1-18 |
Azul | 18 mg/l cuando está lleno | Translúcido |
85.75€
paquete de 56 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15752165
|
Microspec™
R7 |
Verde | 10 mg/l, sin dosificación | Verde |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15742165
|
Microspec™
R6 |
Blanco | 18 mg/l, sin dosificación | Verde |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- For sampling, potability testing, Legionella spp, pathogenic and indicator species
- Squat bottles facilitating easy sampling from low drain points
- Features wide diameter necks for ease of sampling and pipetting
- Caps are tamper evident
- Stable on bench
- Rectangular to make most of limited storage space
- Squat Bottle for ease of sampling
- Wide neck for ease of sampling and pipetting
- Off-centre neck to aid sampling close fitting outlets
- Includes label for marking
Especificaciones
Sí | |
Temperatura ambiente | |
Frascos para muestreo de microbiología con etiqueta | |
1000 mL | |
Muestreo | |
Polipropileno | |
1000 mL | |
70 mm | |
211 mm | |
80 g |
Rosca | |
Reino Unido | |
Estéril | |
1080 g | |
Sí | |
56 | |
2,76 in | |
8,30 in | |
2,82 oz |