Learn More
Microspec™ Frascos para muestras Cribbar estériles (volumen: 1000 ml)
Descripción
- Para muestreo, pruebas de potabilidad, Legionella spp, especies patógenas e indicadoras
- Frascos achaparrados que facilitan el muestreo sencillo desde puntos de drenaje bajos
- Incorporan cuellos de diámetro ancho para facilitar el muestreo y el pipeteo
- Los tapones son a prueba de manipulación
- Estables en la mesa
- Rectangulares para aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento limitado
- Frasco achaparrado para facilitar el muestreo
- Cuellos anchos para facilitar el muestreo y el pipeteo
- Cuello desplazado del centro para facilitar el muestreo de conexiones de salida cercanas
- Incluye etiqueta para marcar
Especificaciones
Especificaciones
| ATCC® | Sí |
| Color del tapón | Azul |
| Tipo de tapón | Rosca |
| Color | Translúcido |
| Concentración | 18 mg/l cuando está lleno |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Aditivo | Tiosulfato sódico |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de producto | Frascos para muestreo de microbiología con etiqueta |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |