Learn More
Microspec™ Frascos para muestras Cribbar estériles (volumen: 1000 ml)
Código de producto. 15702165
Change view
Click to view available options
Color del tapón:
Azul
Blanco
Verde
Concentración:
10 mg/l cuando está lleno
10 mg/l, sin dosificación
180 mg/l, sin dosificación
18 mg/l
18 mg/l cuando está lleno
18 mg/l, sin dosificación
Aditivo:
EDTA
Ninguno
Tiosulfato sódico
Color:
Translúcido
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 56
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color del tapón Concentración Aditivo Color unitSize
15702165 Blanco 10 mg/l cuando está lleno EDTA Translúcido paquete de 56
15712165 Verde 18 mg/l Ninguno Translúcido paquete de 56
15732165 Azul 180 mg/l, sin dosificación Tiosulfato sódico Translúcido paquete de 56
15742165 Blanco 18 mg/l, sin dosificación Tiosulfato sódico Verde paquete de 56
15752165 Verde 10 mg/l, sin dosificación EDTA Verde paquete de 56
15792155 Azul 18 mg/l cuando está lleno Tiosulfato sódico Translúcido paquete de 56
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15702165 Proveedor Microspec™ N.º de proveedor R2
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incorporan cuellos de diámetro ancho para facilitar el muestreo y el pipeteo
  • Para muestreo, pruebas de potabilidad, Legionella spp, especies patógenas e indicadoras
  • Frascos achaparrados que facilitan el muestreo sencillo desde puntos de drenaje bajos
  • Incorporan cuellos de diámetro ancho para facilitar el muestreo y el pipeteo
  • Los tapones son a prueba de manipulación
  • Estables en la mesa
  • Rectangulares para aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento limitado
  • Frasco achaparrado para facilitar el muestreo
  • Cuellos anchos para facilitar el muestreo y el pipeteo
  • Cuello desplazado del centro para facilitar el muestreo de conexiones de salida cercanas
  • Incluye etiqueta para marcar
Especificaciones
ATCC®
Color del tapón Blanco
Tipo de tapón Rosca
Color Translúcido
Concentración 10 mg/l cuando está lleno
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Aditivo EDTA
Formato Desechables
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Frascos para muestreo de microbiología con etiqueta
Esterilidad Estéril
Volumen de llenado 1000 mL
Peso de llenado 1080 g
Para utilizar con (aplicación) Muestreo
Manual/automatizado
Material Polipropileno
N.° por paquete 56
Cantidad 1000 mL
Tipo de muestra Agua
Volumen de la muestra (métrico) 1000 mL
Anchura (imperial) 2,76 in
Anchura (métrico) 70 mm
Altura (imperial) 8,30 in
Altura (métrico) 211 mm
Peso (imperial) 2,82 oz
Peso (métrico) 80 g