Learn More
IBA Lifesciences StarGate pPSG-IBA Acceptor Vectors for E. coli Expression
Tienda IBA Lifesciences ProductosDescripción
Vectores de expresión PPSG-IGA en E. coli:
Los vectores pPSG-IBA utilizan el promotor T7 y la ARN polimerasa T7 para la transcripción de alto nivel del gen de interés. Como el promotor T7 es más fuerte que el promotor tet, se recomiendan los vectores pPSG-IBA en los casos en los que la expresión con el promotor tet no lleve a rendimientos significativos de la proteína recombinante.
- Expresión de alto nivel en E. coli por parte del promotor T7 bacteriófago
- Transcripción de alto nivel por ARN polimerasa T7 en cepas de BL21
- Expresión de alto nivel de proteínas no tóxicas
- Inducción por IPTG
- Adecuado para transcripción/traducción in vitro
Sistema Stargate™
IBA desarrolló Stargate para proporcionar un proceso de clonación simple, rápido y altamente eficiente para genes de interés para su uso en la expresión funcional, purificación, detección, inmovilización o separación de proteínas recombinantes:
- Mínima modificación extra del gen debido a sitios de combinación cortos
- Eficacia de clonación inherente de alto nivel debido a una reacción dirigida (sin equilibrio)
- Los genes de interés se clonan para obtener un vector de donante; 2 o más genes pueden combinarse usando la clonación por fusión
- Después, los genes se transfieren a vectores Acceptor, que proporcionan un entorno genético óptimo
- El vector de expresión final, el vector de destino, se coloca en el huésped correspondiente
Especificaciones
Especificaciones
Formato | Líquido |
Para utilizar con (equipo) | Sistema Stargate™, E. coli BL21(DE3) |
Agente inductor | Huésped de E. coli con el gen de la polimerasa de ARN T7 (p. ej BL21(DE3) ) |
pH | 8 |
Promotor | T7 |
Tipo de producto | Vector Acceptor para la expresión en E. coli |
Tampón de almacenamiento | Tampón TE de 20 μl: 10 mm de Tris-HCl, 1 mm de EDTA/5 μg |
Contenido y almacenamiento | de 2 °C a 8 °C para uso frecuente, –20 °C para almacenamiento a largo plazo |
Etiqueta de proteína | GST-tag para terminaciones N |
Concentración | 250 ng/μl |
Mostrar más |
Documentos
Product Information
Manuals