Learn More
Invitrogen™ Staphylococcus aureus Monoclonal Antibody (Staph12-569.3), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA5-46117
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17850326
  • 1052.00€ / 1 miligramo
Descripción
MA1-10710 detects Staphylococcus aureus from Staph. aureus and Staph. epidermidis samples. MA1-10710 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-10710 immunogen is UV-inactivated Staphylococcus aureus cells.
Staphylococcus aureus is a type of bacteria that commonly lives on the skin and in the nasal passages of healthy individuals. However, it can also cause a range of infections, from minor skin infections to more serious conditions such as pneumonia, sepsis, and endocarditis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Staphylococcus aureus
Monoclonal
2.8 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
Mouse
Purified
RUO
Bacteria
Antibody
IgG3
ELISA
Staph12-569.3
Unconjugated
MRSA; s aureus; S. aureus; staphylococcus aureus methicillin-resistant
UV-inactivated Staphylococcus aureus cells.
1 mg
Primary
4°C, do not freeze
Liquid
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Invitrogen™ Staphylococcus aureus Monoclonal Antibody (Staph12-569.3), Invitrogen™ > 1 mg; Unconjugated