Learn More
Invitrogen™ Staphylococcus aureus Monoclonal Antibody (Staph12-569.3), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA110710
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11568972
  • 604.00€ / 1 miligramo
Descripción
MA1-10710 detects Staphylococcus aureus from Staph. aureus and Staph. epidermidis samples. MA1-10710 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-10710 immunogen is UV-inactivated Staphylococcus aureus cells.
Staphylococcus aureus is a type of bacteria that commonly lives on the skin and in the nasal passages of healthy individuals. However, it can also cause a range of infections, from minor skin infections to more serious conditions such as pneumonia, sepsis, and endocarditis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Staphylococcus aureus
Monoclonal
2.8 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
Mouse
Purified
RUO
Bacteria
Antibody
IgG3
ELISA
Staph12-569.3
Unconjugated
MRSA; s aureus; S. aureus; staphylococcus aureus methicillin-resistant
UV-inactivated Staphylococcus aureus cells.
500 μg
Primary
4°C, do not freeze
Liquid
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote79607611 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/07/2025 Catalog Number
Promociones
Promociones
Título del producto
Invitrogen™ Staphylococcus aureus Monoclonal Antibody (Staph12-569.3), Invitrogen™ > 500 μg; Unconjugated