Learn More
Solución tampón, pH 12,454, Reagecon™
Tienda Reagecon Productos
Descripción
Para garantizar mediciones de pH fiables y notificables, este estándar de tampón de pH es directamente trazable a la escala de pH de la IUPAC mediante una cadena de trazabilidad ininterrumpida. El análisis trazable es necesario para la coherencia y la aceptación universal de los resultados de pH, incluida la aceptación por los organismos reguladores.
- Fabricada conforme a DIN 19266
- Se suministra con un certificado detallado de análisis, que describe la trazabilidad al NIST
- Calibrado a un valor de precisión estándar del NIST
- Certificación ISO 9001:2008 y acreditada por la ISO 17025
- Los datos de dependencia de la temperatura están impresos en la etiqueta, así como los números de lote y las fechas de caducidad
- Mayor vida útil con estabilidad mejorada: Se puede utilizar hasta la fecha de caducidad, incluso después de la apertura—
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 0°C |
Punto de ebullición | 100°C |
Color | Incolora |
Certificado de análisis | Yes |
pH | 12.454 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 500 ml |
Olor | Characteristic |
Trazabilidad según el NIST | Yes |
Información de solubilidad | Fully miscible in water |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
262725F1 | Certificado de análisis | 24/06/2025 | 112454 |
262725E1 | Certificado de análisis | 31/05/2025 | 112454 |
262725D1 | Certificado de análisis | 23/04/2025 | 112454 |
262725C1 | Certificado de análisis | 01/04/2025 | 112454 |
262725B2 | Certificado de análisis | 11/03/2025 | 112454 |