Learn More
Thermo Scientific™ Standard Fluid Transfer Assembly Adaptor Set
Simplify process connectivity and enable greater efficiency for most upstream and downstream process operations.
Marca:  Thermo Scientific™ SH31088.01
Detalles adicionales : Peso : 0.70000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15999836
  • en la oferta / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 10-08-2023
para ver el stock
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
Standard Fluid Transfer Assembly products interconnect with Thermo Scientific standard Labtainer BPCs, Productainer BPCs, single-use bioreactors, mixers, and fermentors right on the shop floor to deliver a comprehensive and complete set of single-use products to meet the needs of your facility or process. Designed to aid many common shop floor processes such as sampling, transfer, and filling, a fit-for-purpose solution in the required tubing size and length can be easily selected from these designs.
  •  Un conjunto de productos almacenados reduce el número de unidades de mantenimiento de existencias (SKU) personalizadas, simplifica el proceso de pedido y reduce las necesidades de almacenamiento de productos
  • Los múltiples lugares de fabricación garantizan la seguridad en el suministro de productos
  • Producidas bajo condiciones cGMP en áreas limpias según ISO 7 para garantizar un alto nivel de calidad
  • Se caracterizan por utilizar métodos de prueba ISO, USP, EP y ASTM para validar el rendimiento
Especificaciones
Especificaciones
Apto para almacenamiento a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C).
6,35 mm x 1,6 mm de pared a 12,7 mm de D.I. x 1,6 mm de pared, C-Flex 374, 2 m