Learn More
Solución tampón estándar de pH 4, SI Analytics™
Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
250 mL
60 Ampules
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
cada uno
Descripción
- Incluye certificado del fabricante
- Mezcla, compuesta por los siguientes elementos: Agua, hidrogenoftalato de potasio
- Almacenar herméticamente sellado a temperaturas entre 15 °C y 25 °C
- El producto no contiene ninguna cantidad relevante de materiales con valores críticos que se deben supervisar en el lugar de trabajo
- El enjuague de grandes cantidades en drenajes o el medio acuático puede provocar una disminución de los valores de pH. Un valor de pH bajo daña los organismos acuáticos. En la dilución del nivel de uso, el valor de pH aumenta considerablemente, de modo que después de la utilización del producto, los residuos acuosos, vaciados en drenajes, solo son poco peligrosos para el agua
- Absorber con material aglutinante de líquidos (arena, diatomita, aglutinantes ácidos, aglutinantes universales, aserrín)
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 100°C |
Color | Yellow |
Densidad | 1.01g/cm3 |
pH | 4 |
Forma física | Liquid |
Cantidad | 1000 mL |
Formulación | Water, potassium hydrogenphthalate |
Olor | Odorless |
Envase | Frasco DURAN™ |
Esterilidad | Sterile |
Mostrar más |
Título del producto
Solución tampón estándar de pH 4, SI Analytics™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido