Learn More
Standard Buffer Solution pH 4.01, SI Analytics™ Código de producto.: 11984719
Standard Buffer Solution pH 4.01, SI Analytics™
Código de producto. 11984719 Tienda SI Analytics Productos
250 mL, 250 ml
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
60 Ampules
Tamaño de la unidad:
250 ml
cada uno
Código de producto. 11984719
Marca: SI Analytics 285138008
SI Analytics™ Standard Buffer Solution pH 4.01 resists changes in pH when small quantities of an acid are added to it.
  • Incluye certificado del fabricante
  • Mezcla, compuesta por los siguientes elementos: Agua, hidrogenoftalato de potasio
  • El producto no contiene ninguna cantidad relevante de materiales con valores críticos que se deben supervisar en el lugar de trabajo.
  • Absorción con material aglutinante de líquidos (arena, diatomita, aglutinantes ácidos, aglutinantes universales, serrín)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 100°C
Color Incolora
Densidad 1.01g/cm3
pH 4.01
Forma física Liquid
Cantidad 250 mL
Formulación Agua, hidrogenoftalato de potasio
Olor Odorless
Envase Frasco DURAN™
Esterilidad Sterile
Presión de vapor 23hPa
Información de solubilidad Completamente miscible en agua
Título del producto
Standard Buffer Solution pH 4.01, SI Analytics™ >