Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, with Perforated Plates with Round Holes and Pore Size Greater than 10 mm
Marca:  RETSCH 60.198.028000
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10493412
  • 219.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Descripción
  • Orificios redondos DIN
  • Chapa de acero inoxidable
  • Perforada
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Tamiz de pruebas
Con certificado de conformidad
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Acero inoxidable
28 mm
ISO 3310/2
50 mm
200mm
Acero inoxidable
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, with Perforated Plates with Round Holes and Pore Size Greater than 10 mm > Tamaño de poro: 28 mm