Learn More
Sartorius™ Pesa de línea de referencia OIML de clase F2 de acero inoxidable Código de producto.: 10634332
Fecha estimada de envoi: 21-11-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.15€
    64.50€ / cada uno
    Ahorro 1.65€
    2% Descuento
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Sartorius™ Pesa de línea de referencia OIML de clase F2 de acero inoxidable
Código de producto. 10634332 Tienda Sartorius Productos
5 g, Plástico, cada uno
Click to view available options
Masa:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Material del envase:
Madera
Plástico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10634332
Marca: Sartorius™ YCW35400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.15€
    64.50€ / cada uno
    Ahorro 1.65€
    2% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-11-2025
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Pesa de línea de referencia de clase F2 de OIML de acero inoxidable sin certificado de calibración DAkkS
  • Sin certificado de calibración DAkkS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Material del envase Plástico
Masa 5 g
Título del producto
Sartorius™ Pesa de línea de referencia OIML de clase F2 de acero inoxidable >