Learn More
Sartorius™ Pesa de línea de referencia OIML de clase F2 de acero inoxidable
Pesa de línea de referencia de clase F2 de OIML de acero inoxidable sin certificado de calibración DAkkS
Marca: Sartorius™ YCW624-00
527.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sin certificado de calibración DAkkS
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Madera | |
2 kg |
Título del producto
Sartorius™ Pesa de línea de referencia OIML de clase F2 de acero inoxidable > Madera; masa: 2 kg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido