Learn More
Sartorius™ Pesa de línea de referencia OIML de clase F1 de acero inoxidable
Pesa de línea de referencia de clase F1 de OIML de acero inoxidable sin certificado de calibración DAkkS
Marca:  Sartorius™ YCW513-00
176.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10479881
  • 181.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Descripción
Pesa de línea de referencia de clase F1 de OIML de acero inoxidable sin certificado de calibración DAkkS
  • Sin certificado de calibración DAkkS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
Madera
100 g
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Sartorius™ Pesa de línea de referencia OIML de clase F1 de acero inoxidable > Madera; masa: 100 g