Learn More
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class E2 Reference Line Weight With DAkkS Calibration Certificate
Marca:  Sartorius™ YCW622-02
926.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10576577
  • 954.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Especificaciones
Madera
2 kg
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class E2 Reference Line Weight With DAkkS Calibration Certificate > Masa: 2 kg