Learn More
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class E2 Reference Line Weight With DAkkS Calibration Certificate
Marca:  Sartorius™ YCW412-02
226.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10530195
  • 232.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Especificaciones
Madera
10 g
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class E2 Reference Line Weight With DAkkS Calibration Certificate > Masa: 10 g