Learn More
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class E2 Reference Line Weight With DAkkS Calibration Certificate
Marca:  Sartorius™ YCW452-02
240.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10167341
  • 246.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-06-2025
Especificaciones
Madera
50 g
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class E2 Reference Line Weight With DAkkS Calibration Certificate > Masa: 50 g