Learn More
Sartorius™ Pesa de calibración de clase E2 de OIML de acero inoxidable sin certificado de calibración DAkkS
Pesas de calibración de acero altamente pulido de 1 g a 2 kg
Marca:  Sartorius™ YCW6228-00
703.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10379820
  • 723.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Descripción
Conforme a la especificación de OIML de clase E2, F1 y F2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Plástico
2 kg
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Sartorius™ Pesa de calibración de clase E2 de OIML de acero inoxidable sin certificado de calibración DAkkS > Masa: 2 kg