Learn More
Sartorius™ Pesa de calibración de clase E2 de OIML de acero inoxidable sin certificado de calibración DAkkS
Pesas de calibración de acero altamente pulido de 1 g a 2 kg
Marca:  Sartorius™ YCW6528-00
1030.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10084140
  • 1060.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Descripción
Conforme a la especificación de OIML de clase E2, F1 y F2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Plástico
5 kg
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Sartorius™ Pesa de calibración de clase E2 de OIML de acero inoxidable sin certificado de calibración DAkkS > Masa: 5 kg