Learn More
Gasa de alambre de acero inoxidable, malla 500 tejida a partir de alambre de 0,02 mm de diámetro, tipo 304, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045140.RF
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Stainless Steel gauze, Type 304 | |
Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% | |
30 x 30 cm |
500 mesh woven from 0.02mm (0.0009 in.) dia. wire | |
MFCD00148499 | |
500 Mesh |