missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STAG2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
359.00€ - 515.00€
Especificaciones
Antígeno | STAG2 |
---|---|
Dilución | Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18472181
|
Novus Biologicals
NBP1-87096 |
0.1 mL |
515.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18475581
|
Novus Biologicals
NBP1-87096-25ul |
25 μL |
359.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
STAG2 Polyclonal antibody specifically detects STAG2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
STAG2 | |
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
DNA Repair | |
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
10735 | |
IgG | |
Immunogen affinity purified |
Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
Polyclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human | |
bA517O1.1, cohesin subunit SA-2, DKFZp686P168, SA-2, SA2FLJ25871, SCC3 homolog 2, stromal antigen 2DKFZp781H1753 | |
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: LTAKEKKTQLDDRTKITELFAVALPQLLAKYSVDAEKVTNLLQLPQYFDLEIYTTGRLEKHLDALLRQIRNIVEKHTDTDVLEACSKTYHALCNEEFTIFNRVDISRSQLIDELADKFNRLLEDFLQEGE | |
Primary | |
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
STAG2 Antibody, Novus Biologicals™