Learn More
Abnova™ Sonda FISH SRC/CEN20p
Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la amplificación génica usando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
Marca:  Abnova™ FG0175.200uL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16023275
  • 2495.00€ / 200 microlitros
Includes: Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Tube
6714
200 μl
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
FISH-Ce
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
Líquido
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Abnova™ Sonda FISH SRC/CEN20p > 200 μl