Learn More
Cole-Parmer™ Cilindros centrales medianos de policarbonato
Para el juego de viales de molienda de tamaño medio 6881, el juego de viales de molienda de tamaño medio 6883 con poco cromo y el juego de viales de policarbonato de tamaño medio 6885
Marca:  Cole-Parmer™ 6881C4
Código de producto. 15330482
  • 279.00€ / paquete de 4
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Descripción
  • Soporta temperaturas de nitrógeno líquido
  • Son desechables y pueden limpiarse con agua caliente y detergente o con una solución sin ARNasa/ADNasa
  • El cilindro central de plástico transparente permite comprobar visualmente el progreso
Especificaciones
Especificaciones
Cilindro central
Juego de viales de molienda de policarbonato de tamaño medio, sin cromo
Policarbonato
4 Pk.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cole-Parmer™ Cilindros centrales medianos de policarbonato > Cilindro central; 4/paquete.