Learn More
Cytiva Partículas magnéticas recubiertas de neutravidina SpeedBeads™, 1 um, 1 % de sólidos, azida sódica al 0,05 %
Captura de sondas biotiniladas Su estructura similar a la de la coliflor otorga a las partículas magnéticas de neutravidina una alta capacidad de unión. Las partículas magnéticas de neutravidina SpeedBeads combinan una cinética de reacción rápida y una baja unión no específica para aumentar el rendimiento y la precisión en aplicaciones de inmunoensayo y biología molecular.
Marca:  Cytiva 78152104011150
288.80 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24338" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11864143
  • 304.00€ / cada uno
Descripción
  • Las partículas magnéticas de neutravidina presentan una alta afinidad de unión a ligandos biotinilados como proteínas, ácidos nucleicos y péptidos. Responden rápidamente a un campo magnético para acortar los tiempos de ensayo, mejorar la precisión y moverse más rápido a través de soluciones viscosas.
  • Disponibles en una gama de uniones a la biotina de 3 500-4 500 pmol/mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1 % de sólidos (10 mg/ml)
Inmunoensayos, Construcción de bibliotecas de ADNc, Captura de objetivos biotinilados como oligos, anticuerpos, antígenos, otras proteínas y moléculas pequeñas
1 ml
De 2 °C a 8 °C
Azida sódica al 0,05 %
1 μm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cytiva Partículas magnéticas recubiertas de neutravidina SpeedBeads™, 1 um, 1 % de sólidos, azida sódica al 0,05 % > 1mL