Learn More
Cytiva Partículas magnéticas recubiertas de neutravidina SpeedBeads™, 1 um, 1 % de sólidos, azida sódica al 0,05 %
Captura de sondas biotiniladas Su estructura similar a la de la coliflor otorga a las partículas magnéticas de neutravidina una alta capacidad de unión. Las partículas magnéticas de neutravidina SpeedBeads combinan una cinética de reacción rápida y una baja unión no específica para aumentar el rendimiento y la precisión en aplicaciones de inmunoensayo y biología molecular.
Marca: Cytiva 78152104010350
5687.65 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24338" para aplicar la oferta.
Descripción
- Las partículas magnéticas de neutravidina presentan una alta afinidad de unión a ligandos biotinilados como proteínas, ácidos nucleicos y péptidos. Responden rápidamente a un campo magnético para acortar los tiempos de ensayo, mejorar la precisión y moverse más rápido a través de soluciones viscosas.
- Disponibles en una gama de uniones a la biotina de 3 500-4 500 pmol/mg.
Especificaciones
1 % de sólidos (10 mg/ml) | |
Inmunoensayos, Construcción de bibliotecas de ADNc, Captura de objetivos biotinilados como oligos, anticuerpos, antígenos, otras proteínas y moléculas pequeñas | |
100 mL |
De 2 °C a 8 °C | |
Azida sódica al 0,05 % | |
1 μm |