Learn More
Spectrum™ Bolsas de diálisis estándar de RC listas para usar Spectra/Por™ Código de producto.: 15310772
Spectrum™ Bolsas de diálisis estándar de RC listas para usar Spectra/Por™
Código de producto. 15310772
De 12 a 14 kd, 1,14 in, Spectra/Por™ 4, paquete de 10
Click to view available options
MWCO:
3.5 kDa
De 12 a 14 kd
Diámetro (imperial):
1,14 in
1,33 in
Membrana:
Spectra/Por 2
Spectra/Por 3
Spectra/Por™ 4
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 15310772
Marca: Spectrum™ 132 707
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para volúmenes de muestra grandes
  • Material: Celulosa regenerada
  • Longitud: 60 cm
  • Selladas en un extremo, abiertas en el otro
  • Embudo colocado en la parte superior para facilitar el llenado de las muestras
  • Suministradas con ácida sódica al 0,05 % (debe enjuagarse antes de su uso)
Especificaciones
Tipo de producto Bolsas de diálisis
MWCO De 12 a 14 kd
Membrana Spectra/Por™ 4
Material Celulosa regenerada
Diámetro (métrico) 29 mm
Diámetro (imperial) 1,14 in
Longitud (imperial) 23,6 in
Longitud (métrico) 600 mm
Anchura (métrico) 45 mm
Capacidad (métrico) De 50 a 400 ml
Contenido del kit Conservante de ácida sódica al 0,05 %
Cantidad Unidad
Para utilizar con (aplicación) Para grandes volúmenes de muestras, embudo colocado en la parte superior para facilitar el llenado de las muestras
Título del producto
Spectrum™ Bolsas de diálisis estándar de RC listas para usar Spectra/Por™ >