Learn More
Spectrum™ Tubos de membrana de diálisis de éster de celulosa (CE) Spectra/Por™ Biotech
MWCO seleccionados de 100 a 100 000 daltons
Marca:  Spectrum™ 131342
560.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11405959
  • 685.00€ / cada uno
Descripción
MWCO seleccionados de 100 a 100 000 daltons
  • Las membranas de tubos de CE son ideales para desalinización, purificación y separación molecular
  • Se suministran con longitudes de 10 m en dos rollos de 5 m cada uno, con una solución de ácida sódica al 0,1 %
Información de órdenes
Nota: no los ate; se deben utilizar con tapones de nailon Spectra/Por (08-671-52, -53, -55).— Los disolventes polares fuertes, como la acetona, MEK, o dioxano, causarán daños irreparables en las membranas. Póngase en contacto con el servicio técnico de Spectrum, 1-800-634-3300, para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de membrana de diálisis Spectra/Por
Éster de celulosa
0,39 in
10 m
De 39,2° a 98,6 °F
10 Paq.
25 kD
10 mm
33 pies
Se suministran con una solución de ácida sódica al 0,1 %
De 4 °C a 37 °C
Ideales para desalinización, purificación y separación molecular
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
Spectrum™ Tubos de membrana de diálisis de éster de celulosa (CE) Spectra/Por™ Biotech > Anchura plana: 16 mm; MWCO de 25000 d