Learn More
Spectrum™ Tapones para tubos de diálisis universales (para todos los tipos de membranas)
Click to view available options
Anchura (métrico):
50 mm
70 mm
110 mm
150 mm
Color:
Amarillo
Azul
Blanca
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Descripción
Constan de una pinza articulada de una sola pieza con rebordes de sellado que bloquean firmemente el tubo de diálisis para proporcionar un sellado a prueba de fugas
- Diseño universal con bordes de sellado suaves, no dañará los tubos de paredes más gruesas
- Se pueden utilizar con todos los tipos de membrana: Estándar de RC, Biotech de RC y Biotech de CE
- Fáciles de abrir y volver a sellar
- Opciones de color para la identificación de muestras
- Fabricadas con poliamida 6.6 (nailon)
- Temperatura de funcionamiento: 0 ° a 90 °C
- Esterilizables mediante radiación gamma u óxido de etileno (no esterilizable en autoclave)
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Tapón de tubos de diálisis |
Membrana | Éster de celulosa, celulosa regenerada |
Material | Nailon |
Anchura (métrico) | 50 mm |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Color | Amarillo |
Esterilidad | Estéril |
Método de esterilización | Radiación gamma u óxido de etileno |
Intervalo de temperatura (imperial) | De 32° a 194 °F |
Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 90 °C |
Mostrar más |
Título del producto
Spectrum™ Tapones para tubos de diálisis universales (para todos los tipos de membranas) >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido