Learn More
Spectrum™ Tubos de membrana de diálisis de RC de grado Spectra/Por Biotech
Una membrana de diálisis de primera calidad que proporciona una selectividad molecular superior a la de RC estándar y una tolerancia superior a la Biotech de CE
Marca: Spectrum™ 133336
328.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricado a partir de un proceso de regeneración que produce tolerancias de temperatura superiores y compatibilidades químicas con la misma alta pureza y selectividad que la CE Biotech
- La membrana puede tolerar ácidos y bases concentrados débiles, ácidos y bases diluidos fuertes, la mayoría de los alcoholes y algunos disolventes orgánicos suaves o diluidos
- Porosidad controlada rígidamente para una mejor selectividad y separación
- Ultrapura, no interfiere con la actividad y la función moleculares
- 3 MWCO y 2 anchuras planas de tubos
- Envasado en seco con glicerina (enjuagar 15 min en agua)
- Usar con pH de 2 a 12 y temperatura de 4 a 60 °C
Especificaciones
Tubos de diálisis Spectra/Por | |
Celulosa regenerada | |
0,25 in | |
5 m | |
De 39,2° a 140 °F | |
Cada uno |
20 kDa | |
6,4 mm | |
16,4 ft | |
Envasado en seco con glicerina (enjuagar 15 min en agua) | |
De 4 °C a 60 °C | |
Aplicaciones frecuentes de diálisis, desalinización, purificación y preparación de muestras |
Título del producto
Spectrum™ Tubos de membrana de diálisis de RC de grado Spectra/Por Biotech > MWCO de 20 kD, anchura plana de 10 mm (6,4 mm de diámetro)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido