Learn More
Spectrum™ Dispositivos de diálisis Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2
Código de producto. 11561170
100 kDa, Azul, 100 mm, 12 PCS
Click to view available options
MWCO:
1000 kD
100 kDa
20 kDa
300 kD
50 kDa
De 0,1 a 0,5 kDa
De 0,5 a 1 kD
De 3,5 a 5 kDa
De 8 a 10 kD
Código de color:
Amarillo
Azul
Color morado
Naranja
Negro
Rojo
Rosa
Verde
Ámbar
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
160 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
Listo para usar y desechable, Float-A-Lyzer G2 incorpora tubos de membrana de éster de celulosa (CE) de grado de biotecnología en un dispositivo de diálisis premontado que resulta fácil de utilizar y ofrece la máxima comodidad en la diálisis de pequeño volumen (de 1 a 10 ml)
Ready-to-use and disposable, Float-A-Lyzer G2 incorporates biotech-grade cellulose ester (CE) membrane tubing into a preasembled dialysis device that is easy-to-use and provides ultimate convenience for small volume dialysis (1 to 10mL)
Disponible en tamaños de volumen: 1, 5 y 10 ml El tapón de rosca resellable está codificado por colores para 9 MWCO disponibles y ofrece acceso abierto para facilitar la carga y la recuperación total de la muestra con una pipeta desechable (incluida en los tamaños de 5 y 10 ml). El anillo de flotación (incluido) proporciona flotabilidad para maximizar la eficacia de la diálisis.
  • Manejo superior y protección contra fugas
  • Tapón de rosca y pipeta resellables para una carga sencilla y una recuperación total
  • Máxima pureza de membrana, sin metales pesados ni sulfuros
  • Minimiza la dilución específica del volumen
  • 9 MWCO que van desde 100 a 1 000 000 daltons
Especificaciones
Tipo de producto Dispositivo de diálisis Float-A-Lyzer G2
MWCO 100 kDa
Membrana Éster de celulosa
Diámetro de la membrana (imperial) 0,39 in
Diámetro del área superior (imperial) 0,9 in
Diámetro de la membrana (métrico) 10 mm
Diámetro del área superior (métrico) 23 mm
Longitud (imperial) 3,9 in
Longitud (métrico) 100 mm
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Código de color Azul
Contenido del kit Pipeta desechable para 5 y 10 ml con anillo de flotación
Cantidad 12 Paq.
Para utilizar con (aplicación) Dispositivos de diálisis de laboratorio listos para usar, con máxima pureza de membrana, gran facilidad de manejo, prevención de fugas y recuperación de muestras del 95 al 98 % perfectos para dializar proteínas sometidas a electroelución o fracciones de cromatografía
Título del producto
Spectrum™ Dispositivos de diálisis Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2 >