Learn More
Spectrum™ Dispositivos de diálisis Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2
Descripción
Ready-to-use and disposable, Float-A-Lyzer G2 incorporates biotech-grade cellulose ester (CE) membrane tubing into a preasembled dialysis device that is easy-to-use and provides ultimate convenience for small volume dialysis (1 to 10mL)
Disponible en tamaños de volumen: 1, 5 y 10 ml El tapón de rosca resellable está codificado por colores para 9 MWCO disponibles y ofrece acceso abierto para facilitar la carga y la recuperación total de la muestra con una pipeta desechable (incluida en los tamaños de 5 y 10 ml). El anillo de flotación (incluido) proporciona flotabilidad para maximizar la eficacia de la diálisis.
- Manejo superior y protección contra fugas
- Tapón de rosca y pipeta resellables para una carga sencilla y una recuperación total
- Máxima pureza de membrana, sin metales pesados ni sulfuros
- Minimiza la dilución específica del volumen
- 9 MWCO que van desde 100 a 1 000 000 daltons
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Dispositivo de diálisis Float-A-Lyzer G2 |
MWCO | De 0,5 a 1 kD |
Membrana | Éster de celulosa |
Diámetro de la membrana (imperial) | 0,39 in |
Diámetro del área superior (imperial) | 0,9 in |
Diámetro de la membrana (métrico) | 10 mm |
Diámetro del área superior (métrico) | 23 mm |
Longitud (imperial) | 6,2 in |
Longitud (métrico) | 160 mm |
Material del cierre | Polipropileno |