Learn More
Spectrum Labs™ Membrana de tubos de celulosa regenerada Spectra/Por™
Para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos y desalinización
Marca:  Spectrum Labs™ 128218
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11465899
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Membranas de celulosa natural regenerada pura con MWCO de 1 a 50 kDa. Transparentes y flexibles excepto Spectra/Por™ 5. La membrana retiene los compuestos de bajo peso molecular en soluciones acuosas difusas a través de la membrana, los pesos moleculares más altos, tales como proteínas y bacterias. Las cómodas cajas dispensadoras protegen las membranas que no se utilizan. El glicerol (cuando se utiliza) conserva la membrana y se debe retirar antes del uso Remoje la membrana durante tres horas en agua desionizada y, a continuación, enjuáguela bien con agua corriente. Spectra/Por™ 5 se refuerza con una capa de papel poroso, para dar una membrana gruesa y rígida para su uso en entornos de alto cizallamiento.
  • Spectra/Por™ 1, 2, 3, 4 y 5 suministradas secas con glicerol
  • Spectra/Por™ 6, prehumedecida y suministrada con ácida sódica al 0,1 %
  • Spectra/Por™ 7, pretratada para reducir las trazas de contaminantes y suministrada con ácida sódica al 0,1 %
Para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos y desalinización.
Especificaciones
Especificaciones
Membrana de tubos regenerados
Celulosa
10 m
Transparente
1 Unidad
25 kD
11,5 mm
1,1 ml/cm
60 °C
Para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos y desalinización
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Spectrum Labs™ Membrana de tubos de celulosa regenerada Spectra/Por™ >