Learn More
Spectrum Labs™ Filtro tejido de acero inoxidable Spectra Mesh™
Los filtros tejidos de acero inoxidable Spectrum Labs™ Spectra Mesh™ se componen de filamentos individuales tejidos en criba de malla adecuados para separaciones de macrofiltración.
Marca:  Spectrum Labs™ 145936
399.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15330892
  • 409.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Caracterizados por aberturas de malla, porcentaje de área abierta y grosor de malla precisos.
  • Afinidad con el agua: hidrófilos
  • Resistencia/durabilidad: muy alta
  • Adsorción: alta
  • Mejor resistencia: corrosivos
  • Resistencia al pH: pH de 4 a 12
  • Estabilidad térmica: hasta 180 °C
  • Esterilización: en autoclave/mediante irradiación
Especificaciones
Especificaciones
Disco
5/paq.
30 μm
Criba de malla
Acero inoxidable
0,3
50 μm
90 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Spectrum Labs™ Filtro tejido de acero inoxidable Spectra Mesh™ > Diámetro: 90mm, área abierta: 30 %