Learn More
VEE GEE Specific Gravity Hydrometer, Wide-Range
The Wide-Range Specific Gravity Hydrometer is ideal when you aren't sure of the approximate value of your liquid.
Marca:  VEE GEE 6604-4
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17836453
  • 33.60€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Descripción
  • Subdivisions: 0.005
  • Approx. Length: 165 mm
  • Calibrated for use at 15.5°C/60°F
Especificaciones
Especificaciones
Hidrómetro de gravedad específica
16.5 cm
15.6°C (60°F)
0.005
1.600 to 1.850
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
VEE GEE Specific Gravity Hydrometer, Wide-Range > Specific Gravity Range: 1.000 to 1.250