Learn More
asecos™ Absorbentes especiales rollos
Absorción segura de ácidos, álcalis, productos químicos agresivos y aceite
298.92€
Especificaciones
Color | Amarillo |
---|---|
Material | Heavy-duty Cloth |
Tipo | Chemical Sorbent Roll |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17896506
|
asecos™
9913 |
45 m | 400.00 mm |
298.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17876576
|
asecos™
9919 |
45 m | 700.00 mm |
298.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17816346
|
asecos™
11319 |
90 m | 800.00 mm |
298.92€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Gran durabilidad
- Aptos para uso continuado y de larga duración
- Elevada resistencia al desgarro y a la abrasión
- Excepcionales propiedades de absorción
- Gran capacidad de absorción (hasta 16 veces el propio peso)
- Fino – para pequeños vertidos y prevención
- Grueso – para grandes vertidos o absorción de charcos
Especificaciones
Amarillo | |
Heavy-duty Cloth | |
Chemical Sorbent Roll |