Learn More
asecos™ Absorbentes especiales rollos
Código de producto. 17876576 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
45 m
90 m
Anchura (métrico):
400,00 mm
700,00 mm
800,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
17876576 45 m 700,00 mm cada uno
17896506 45 m 400,00 mm cada uno
17816346 90 m 800,00 mm paquete de 2
3 options
Código de producto. 17876576
Marca: asecos™ 9919
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Absorción segura de ácidos, álcalis, productos químicos agresivos y aceite
  • Gran durabilidad
  • Aptos para uso continuado y de larga duración
  • Elevada resistencia al desgarro y a la abrasión
  • Excepcionales propiedades de absorción
  • Gran capacidad de absorción (hasta 16 veces el propio peso)
  • Fino – para pequeños vertidos y prevención
  • Grueso – para grandes vertidos o absorción de charcos
Especificaciones
Color Amarillo
Material Heavy-duty Cloth
Tipo Chemical Sorbent Roll
Longitud (imperial) 147.64 ft.
Longitud (métrico) 45 m
Anchura (imperial) 27.56 in.
Anchura (métrico) 700,00 mm
Peso (imperial) 27.12 lb.
Peso (métrico) 12.3 kg