Learn More
asecos™ Absorbentes especiales rollos
Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
45 m
90 m
Anchura (métrico):
400,00 mm
700,00 mm
800,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Descripción
- Gran durabilidad
- Aptos para uso continuado y de larga duración
- Elevada resistencia al desgarro y a la abrasión
- Excepcionales propiedades de absorción
- Gran capacidad de absorción (hasta 16 veces el propio peso)
- Fino – para pequeños vertidos y prevención
- Grueso – para grandes vertidos o absorción de charcos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Material | Heavy-duty Cloth |
| Tipo | Chemical Sorbent Roll |
| Longitud (imperial) | 147.64 ft. |
| Longitud (métrico) | 45 m |
| Anchura (imperial) | 15.75 in. |
| Anchura (métrico) | 400,00 mm |
| Peso (imperial) | 27.12 lb. |
| Peso (métrico) | 12.3 kg |