Learn More
Brady™ SitePoint - Kit HandySorb
Ideal para mover los equipos de control de derrames cerca de riesgos específicos. Cuenta con dos ruedas de goma para facilitar el desplazamiento del carrito a los lugares en los que se necesite. Perfecto durante las actividades de mantenimiento, en obras y otras ubicaciones temporales.
Marca: Brady™ 309078
Descripción
- Unidad móvil SitePoint cargada con productos adecuados para limpiar derrames de difícil acceso
- Cuenta con dos ruedas de 200 mm para facilitar su movilidad y puntos de anclaje para la instalación fija
- Fije artículos en la placa posterior utilizando tornillos o pernos autorroscantes.
- Adecuado para su uso en interiores o exteriores
- Ideal para mover los equipos de control de derrames cerca de riesgos específicos. Cuenta con dos ruedas de goma para facilitar el desplazamiento del carrito a los lugares en los que se necesite. Perfecto durante las actividades de mantenimiento, en obras y otras ubicaciones temporales. Incluye tres puntos de anclaje en la base que permiten fijar la unidad al suelo para evitar que el carrito pueda ser movido sin permiso
Especificaciones
Yellow, White | |
100 L | |
Spill Kit | |
Beverage and Food Processing, Chemical, Healthcare, Maritime, Oil and Gas, Pharmaceutical, Warehouse | |
2.3 in. | |
29.724 in. | |
172.5 cm | |
35.3 lb. |
26.4 gal. | |
MDPE | |
Spill Kit | |
SitePoint Mobile Unit, HandySorb Starter Kit, HandySorb Pad Refills, ALLWICK Universal Spill Box, Green Nitrile Gloves, Storage Unit for Gloves, Safety Goggles, Storage Unit for Goggles, Floor Stand, Fixings | |
5.95 cm | |
75.5 cm | |
5.95 cm | |
16 kg |