missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SPARC-like 1/SPARCL1 Antibody (204), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-89236MFV610
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SPARC-like 1/SPARCL1 Monoclonal antibody specifically detects SPARC-like 1/SPARCL1 in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
SPARC-like 1/SPARCL1 | |
Monoclonal | |
mFluor Violet 610 SE | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Protein A purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
ELISA | |
204 | |
ELISA | |
hevin, High endothelial venule protein, MAST 9, MAST9, PIG33, proliferation-inducing protein 33, SC1, SPARC-like 1 (hevin), SPARC-like 1 (mast9, hevin), SPARC-like protein 1 | |
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human SPARC-like 1/SPARCL1 (Accession#: NP_004675.3; Met 1-Phe 664). | |
0.1 mL | |
Cancer | |
8404 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
SPARC-like 1/SPARCL1 Antibody (204), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; mFluor Violet 610 SE
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido