Learn More
Bel-Art™ View-Pack™ Microscope Slide Holders
Organice, muestre y transporte los portaobjetos de microscopio
100.37€
Especificaciones
Tipo | Slide Holder |
---|---|
Capacidad para portaobjetos | 16 por página, 10 páginas |
Compartimentos | 16 bolsillos individuales |
Para utilizar con (equipo) | Portaobjetos de microscopio estándar (25 x 75 mm) |
Material | Vinilo |
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17198425
|
Bel-Art™
F441700000 |
Archivador de soporte de portaobjetos con 10 páginas | Archivador, diez páginas de soporte de portaobjetos de microscopio de vinilo de 21,59 x 26,67 cm (8,5 x 10,5 pulg.) |
100.37€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Organice, muestre y transporte los portaobjetos de microscopio
- Standard 3-ring binder comes with 10 vinyl View-Pack Microscope Slide Holder Pages, enough for 160 slides
- Each page holds sixteen (16) 25 x 75mm (1 x 3 in.) slides in individual pockets with a white back and clear front
- A center flap keeps slides from falling out; Fold the page at the center crease to retrieve slides
- Page dimensions: 22 x 27cm (8.5 x 10.5 in.)
- Packs of 10 additional vinyl View-Pack Microscope Slide Holder Pages available separately
Especificaciones
Slide Holder | |
16 bolsillos individuales | |
Vinilo |
16 por página, 10 páginas | |
Portaobjetos de microscopio estándar (25 x 75 mm) |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Bel-Art™ View-Pack™ Microscope Slide Holders