Learn More
Bel Art™ Gradillas de tubos de ensayo esterilizables en autoclave SP Scienceware™ No-Wire™
Las gradillas para tubos de ensayo de polipropileno sumergibles se hunden en baños de agua y mantienen la estabilidad, incluso en agua agitada. Las gradillas de tubos de ensayo esterilizables en autoclave Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ son una alternativa estupenda a las gradillas de alambre, con menor precio y volumen que otras gradillas de plástico.
Marca:  Bel Art™ F18746-0001
26.51 EUR hasta el 2025-08-31
Use el código promocional "24124" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15254453
  • 30.55€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Descripción
Las gradillas para tubos de ensayo de polipropileno sumergibles se hunden en baños de agua y mantienen la estabilidad, incluso en agua agitada.Las gradillas de tubos de ensayo esterilizables en autoclave Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ son una alternativa estupenda a las gradillas de alambre, con menor precio y volumen que otras gradillas de plástico.
  • Adecuados para su uso dentro y fuera del baño de agua para satisfacer las demandas de uso diario de laboratorio
  • Más pesado que el agua para que la gradilla permanezca estable cuando se sumerja, incluso cuando se agite
  • Almacénelas planas para ahorrar espacio, de fácil y rápido ensamblaje
  • Dispone de cuadrículas numeradas y con letras para la identificación de tubos
  • Las patas de enclavamiento facilitan el apilado
  • Resistente polipropileno esterilizable en autoclave con vapor a 121°C (250°F)
  • Las gradillas redondas encajan en el vaso de precipitado de 1000 ml e incluyen un mango extraíble a presión para facilitar la recuperación
  • Las gradillas rectangulares miden 24,6 x 10,4 x 6,4 cm (9,7 x 4,1 x 2,5 pulgadas) y disponen de placas finales para el etiquetado
Especificaciones
Especificaciones
Rack para tubos
Esterilizable en autoclave
Tubos (13 a 16 mm)
60
2 Tiers
No estéril
24,59 cm
10,4 cm
6,4 cm
16 mm
5 x 12
Rojo
Polipropileno
Rectángulo
Sí
9,68 x 4,09 x 2,51 pulg (24,59 x 10,4 x 6,4cm)
9,68 in
4,09 in
2,51 in
16 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Bel Art™ Gradillas de tubos de ensayo esterilizables en autoclave SP Scienceware™ No-Wire™ > Rojo; tubos de 16 mm; 60 puestos; rectangular