Learn More
Bel Art™ Gradillas para tubos de ensayo de alta resistencia SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Posiciones:
15
18
50
72
Admite:
Tubos (10 a 13 mm)
Tubos (13 a 16 mm)
Tubos (20 a 25 mm)
Tubos (25 a 30 mm)
matriz, red, conjunto:
3 x 5
3 x 6
5 x 10
6 x 12
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Apilable, compacto y esterilizable en autoclave con vapor a 121°C (250°F) para una mayor durabilidad en el laboratorio
- Las placas terminales incluyen asas para facilitar el transporte
- El nivel de base tiene pocillos redondeados con orificios de drenaje; mientras que el superior, filas con letras y numeradas
- Disponibles en diferentes tamaños
- 8,3 x 4,3 pulg (21,3 x 11 cm)
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
matriz, red, conjunto | 3 x 5 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Color | Translúcido |
Admite | Tubos (25 a 30 mm) |
Material | Polipropileno |
Posiciones | 15 |
Forma | Rectangular |
Estantes | 3 niveles |
Apilables | No |
Mostrar más |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Ahorre hasta un 63 %
Grandes ahorros en tecnologías avanzadas y ensayos de materiales.Promo Code: 24141Expires: 2025-12-14
Título del producto
Bel Art™ Gradillas para tubos de ensayo de alta resistencia SP Scienceware™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido