Learn More
Bel Art™ Gradillas para tubos de ensayo con estantes apilables SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Admite:
Tubos (10 a 13 mm)
Tubos (16 a 20 mm)
Tubos (20 a 25 mm)
Tubos (25 a 30 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Incluyen placas terminales de bloqueo con asas para un apilamiento seguro.
- Gradilla de polipropileno
- Sólidos y resistentes a productos químicos
- Para tubos de hasta 10 cm (4 pulg) de longitud
- Filas numeradas y con letras para facilitar la identificación de los tubos
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121 &°C (250 &°F)
- Con superficie blanca para facilitar las comparaciones de colores
- No se rompe ni se mancha
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
| matriz, red, conjunto | 3 x 8 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | White |
| Admite | Tubos (25 a 30 mm) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 24 |
| Forma | Rectangular |
| Estantes | 3 niveles |
| Apilables | Yes, When Empty |
| Mostrar más |