Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores Sorvall™ para centrífugas Mach 1.6™ con rotor basculante de 4 puestos y cestillos redondos
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de tubo:
15 ml DIN
7 ml DIN
7 ml de sangre
Cónicos
Microtubo
Tamaño del tubo:
1,5/2 ml
15 mL
15 ml
50 mL
7 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para su uso con rotor de cuatro puestos 75-002-000 cuando está equipado con cestillo redondo 75-002-002
Los adaptadores se venden por separado; solicite la cantidad correcta para equipar el rotor.
Especificaciones
Especificaciones
Tipo | Adaptador |
Tipo de tubo | Cónicos |
Capacidad | 50 mL |
Para utilizar con (equipo) | Rotor basculante de 4 posiciones con cestillo redondo |
Tamaño del tubo | 50 mL |
Título del producto
Thermo Scientific™ Adaptadores Sorvall™ para centrífugas Mach 1.6™ con rotor basculante de 4 puestos y cestillos redondos >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido