Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores Sorvall™ para centrífugas Mach 1.6™ con rotor oscilante de 4 posiciones y cestillos rectangulares Código de producto.: 10216842
Thermo Scientific™ Adaptadores Sorvall™ para centrífugas Mach 1.6™ con rotor oscilante de 4 posiciones y cestillos rectangulares
Código de producto. 10216842 Tienda Thermo Scientific Productos
Tubo de toma de muestras de sangre de 15 ml, cada uno
Click to view available options
Tipo de tubo:
15 ml DIN
Cónicos
Tubo de toma de muestras de sangre de 15 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10216842
Marca: Thermo Scientific™ 75002021
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con rotor de cuatro puestos 75-002-000 cuando está equipado con cestillo rectangular 75-002-001
Para su uso con rotor basculante de cuatro puestos 75-002-000 cuando está equipado con cestillo rectangular 75-002-001
Los adaptadores se venden por separado; solicite la cantidad correcta para equipar el rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tubo Tubo de toma de muestras de sangre de 15 ml
Para utilizar con (equipo) Rotor oscilante de 4 plazas con cestillo angular
Título del producto
Thermo Scientific™ Adaptadores Sorvall™ para centrífugas Mach 1.6™ con rotor oscilante de 4 posiciones y cestillos rectangulares >