Learn More
Kit de solución de referencias Y, Fisher Chemical™
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Marca: Fisher Chemical OP 012 100
Cantidad | 700 mL |
---|
Especificaciones
700 mL |
Seguridad y manipulación
- Degree of Coloration Liquids Y1 to Y7. As specified in table 2.2.2.-4. of the European Pharmacopoeia. (OP 012)
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H350-Puede provocar cáncer.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P391-Recoger el vertido.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .