Learn More
Hirschmann™ Software Liqui-soft 2.0
Para el control, registro de datos y calibración de hasta cuatro instrumentos Solarus
Marca: Hirschmann™ 9564010
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Software liqui-soft 2.0- Para el control, registro de datos y calibración de hasta cuatro instrumentos Solarus
Especificaciones
Software de manipulación de líquidos | |
Control, registro de datos y calibración de hasta cuatro instrumentos Solarus | |
Instrumentos Solarus |
Título del producto
Hirschmann™ Software Liqui-soft 2.0 > Software para instrumentos Solarus
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido