Learn More
Elpro Messtechnik™ Software Elprolog Analyze Programme plus Configuration
Marca: Elpro Messtechnik™ 800397
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Software de explotación• Software Análisis/Config
• Software de Análisis
• Software universal
• Programación con modo salida/parada sobre fecha y hora o hora de salida y intervalo
• Visualización numérica y / o gráfico de los datos
• Posibilidad de exportar los datos bajo Excel
• Versión FDA
• FDA CFR 21 parte 58: Buena Práctica de Laboratorio
• FDA CFR 21 parte 820: validación del software
• FDA CFR 21 Parte 11: grabado y firma electrónica de los datos
• Software universal
• Norma
Especificaciones
Software, Elprolog Analyze plus Configuration | |
2 CD ROM, compatible with Windows 2000, XP and Vista | |
Data analysis, reporting and configuration of data loggers |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Elpro Messtechnik™ Software Elprolog Analyze Programme plus Configuration
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido